Przejdź do
T4887
T-2 Toxin
from Fusarium sp., powder, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
12,13-Epoxytrichothec-9-ene-3,4,8,15-tetrol-4,15-diacetate-8-isovalerate, 4β,15-Diacetoxy-3α-hydroxy-8α-(3-methylbutyryloxy)-12,13-epoxytrichothec-9-ene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H34O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.52
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-297-7
Beilstein/REAXYS Number:
3575695
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
6040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Fusarium sp.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
availability
not available in USA, Japan
color
white
solubility
chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, DMSO: freely soluble, petroleum ether: slightly soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@](C)([C@@]1(COC(C)=O)C[C@H](OC(=O)CC(C)C)C(C)=C2)[C@]34CO4
InChI
1S/C24H34O9/c1-12(2)7-18(27)32-16-9-23(10-29-14(4)25)17(8-13(16)3)33-21-19(28)20(31-15(5)26)22(23,6)24(21)11-30-24/h8,12,16-17,19-21,28H,7,9-11H2,1-6H3/t16-,17+,19+,20+,21+,22+,23+,24-/m0/s1
InChI key
BXFOFFBJRFZBQZ-QYWOHJEZSA-N
Application
T-2 toxin can cause degenerative lesions in articular cartilage of rats8. Furthermore, immunotoxicity studies have reported that T-2 toxin can cause cell death in human lymphoid T cells and also induces cell membrane damage in B cells9.
Biochem/physiol Actions
The trichothecenes, such as T2 Toxin, are mycotoxins produced by fungi of the genus Fusarium. They are commonly present in foods and feed of cereal origin. T-2 toxin induces DNA damage and cell death on prolonged administration. These effects can be partially blocked by antioxidants, such as glutathione, coenzyme Q10, or α-tocopherol. Increases blood-brain barrier permeability and inhibits monoamine oxidase activity in brain.
Preparation Note
T-2 Toxin is soluble in chloroform at 9.80 - 10.20 mg/ml and yields a clear, colorless to faint yellow solution. Furthermore, the product is freely soluble in DMSO and slightly soluble in petroleum ether.
Analysis Note
Chromatographically purified
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3407134136
description
from Fusarium sp., powder, ≥98% (HPLC)
description
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
description
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
petroleum ether: slightly soluble, chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, DMSO: freely soluble
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)