Przejdź do
T5125
Thimerosal
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
Synonim(y):
2-(Ethylmercuriomercapto)benzoic acid sodium salt, Ethylmercurithiosalicylic acid sodium salt, Mercury-([o-carboxyphenyl]thio)ethyl sodium salt, Sodium ethylmercurithiosalicylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7410,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
28 590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.81
UNSPSC Code:
51473202
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-210-4
Beilstein/REAXYS Number:
8169555
MDL number:
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
form
powder or crystals
color
white to faint beige
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 g/L at 20 °C
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChI key
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Thimerosal is a sulfhydryl (thiol) oxidizing reagent capable of inhibiting a wide range of sulfhydryl-dependent enzymes and proteins such as PI3-kinase-dependent methionine synthase, glutamate transport receptors, and Na++K+ dependent ATPases.
Features and Benefits
  • Meets USP/EP testing specifications
  • High-quality chemical, suitable for a wide variety of research applications.
Other Notes
As part of the corporation global plan to support the Minamata Convention eliminating mercury-containing compounds, as of January 2021 customers will be required to provide an End-Use Declaration. The sales of thimerosal will be restricted for approved applications only, such as preservative in vaccine manufacturing, preservative in eye cosmetics, research use within academia (excluding preservation intent) and as reference material only. The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act , European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR15871659000Y0000109
Thimerosal United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1659000
Thimerosal
Thimerosal European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000109
Thimerosal
description
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
-
assay
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
1 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thimerosal
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54-64-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?