Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 750,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3000,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
750,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TUB 2.1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 55 kDa
species reactivity
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using cultured chicken fibroblasts, microarray: suitable, immunoelectrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: 2-4 μg/mL using chicken fibroblasts cell extract
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb3(22152)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554)
General description
Immunogen
Application
- 2-dimensional electrophoresis
- sperm motility
- immunohistochemistry,
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone TUB 2.1, purified from hybridoma cell culture | description clone TUB 2.1, ascites fluid | description clone TUB 2.1, purified from hybridoma cell culture | description clone TUB 2.1, purified from hybridoma cell culture |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate CY3 conjugate | conjugate FITC conjugate |
| species reactivity human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster | species reactivity human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster | species reactivity human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster | species reactivity human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster |
| clone TUB 2.1, monoclonal | clone TUB 2.1, monoclonal | clone TUB 2.1, monoclonal | clone TUB 2.1, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| Gene Information human ... TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383) | Gene Information human ... TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383) | Gene Information human ... TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383) | Gene Information human ... TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-β-Tubulin antibody, Mouse monoclonal
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?