Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 792,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
792,00 zł
Nazwa produktu
Anti-γ-Tubulin antibody, Mouse monoclonal, clone GTU-88, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody (purified from hybridoma cell culture)
antibody product type
primary antibodies
clone
GTU-88, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 48 kDa
species reactivity
rat, hamster, chicken, human, bovine, canine, Xenopus, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
enhanced validation
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using HeLa cells, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of chicken fibroblasts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBG1(7283)
mouse ... Tubg1(103733)
rat ... Tubg1(252921)
General description
Immunogen
Application
- Western blot analysis
- Immunohistochemistry
- Immunocytology
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone GTU-88, purified from hybridoma cell culture | description clone GTU-88, ascites fluid | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Gene Information human ... TUBG1(7283) | Gene Information human ... TUBG1(7283) | Gene Information human ... TUBG1(7283), TUBG2(27175) | Gene Information human ... TUBG1(7283), TUBG2(27175) |
| clone GTU-88, monoclonal | clone GTU-88, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity rat, hamster, chicken, human, bovine, canine, Xenopus, mouse | species reactivity rat, hamster, chicken, human, bovine, canine, Xenopus, mouse | species reactivity human, chicken | species reactivity human, chicken |
| antibody form purified antibody (purified from hybridoma cell culture) | antibody form ascites fluid | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-γ-Tubulin antibody, Mouse monoclonal
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?