Przejdź do
T5535
Thiabendazole
powder, suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonim(y):
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.25
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
EC Number:
205-725-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
611403
Nazwa produktu
Thiabendazole, BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
light yellow
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
agriculture
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
InChI key
WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP2C9(1559)
General description
Chemical structure: imidazole
Application
Thiabendazole, a metal chelator and helminth-specific fumarate reductase inhibitor, is used primarily as an anthelmintic to control infections by helminth organisms. It is also used to control mold and fungal growth in plants.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place.Storage class (TRGS 510): Non Combustible Solids
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiabendazole
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
148-79-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)