Przejdź do
T5665
Tweezers
Style #3C, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
243,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
27112105
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
size
110 mm
General description
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T4537T6040T5540
Tweezers Style #3C, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5665
Tweezers
Tweezers Style #5, Fine needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
T4537
Tweezers
Tweezers Style #5, Fine needle-sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T6040
Tweezers
Tweezers Style #3, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5540
Tweezers
description
Style #3C, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
description
Style #5, Fine needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
description
Style #5, Fine needle-sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
description
Style #3, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
material
PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
material
anti-magnetic stainless steel
material
PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
material
PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
size
110 mm
size
110 mm
size
110 mm
size
120 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)