Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
27112105
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
anti-magnetic stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 504-NM
size
110 mm
General description
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Style #4, needle-sharp, anti-magnetic stainless steel | description Style #5, Fine needle-sharp, anti-magnetic stainless steel | description Style #5, Fine needle-sharp, Inox alloy (not anti-magnetic) | description Style #3C, very sharp, anti-magnetic stainless steel |
| material anti-magnetic stainless steel | material anti-magnetic stainless steel | material Inox alloy (not anti-magnetic) | material anti-magnetic stainless steel |
| manufacturer/tradename Ted Pella 504-NM | manufacturer/tradename Ted Pella 505-NM | manufacturer/tradename Ted Pella 505 | manufacturer/tradename Ted Pella 503C-NM |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| size 110 mm | size 110 mm | size 110 mm | size 110 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?