Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 931,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
931,00 zł
Nazwa produktu
DL-Thiorphan, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
138 °C
solubility
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)C(CS)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3S/c14-11(15)7-13-12(16)10(8-17)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,17H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
LJJKNPQAGWVLDQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636), ECE1(1889)
rat ... Ace(24310), Mme(24590)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description ≥98% (HPLC), powder | description ≥95% (TLC) |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - |
| mp 138 °C | mp 104-108 °C (lit.) | mp 269 °C |
| Gene Information human ... ACE(1636), ECE1(1889) | Gene Information human ... ACE(1636), AGTR1(185), AGTR2(186), ECE1(1889) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Thiorphan
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?