Przejdź do
T6069
Thio-TEPA
Synonim(y):
N,N′,N″-Triethylenethiophosphoramide, Thio-Tep, Thiofozil, Thiotef, Tio-tef, Tiofosfamid, Tiofosyl, Tiofozil, Tris(aziridinyl)phosphine sulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.22
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
200-135-7
MDL number:
eCl@ss:
32035490
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
color
white
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=P(N1CC1)(N2CC2)N3CC3
InChI
1S/C6H12N3PS/c11-10(7-1-2-7,8-3-4-8)9-5-6-9/h1-6H2
InChI key
FOCVUCIESVLUNU-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: aziridine
Application
A polyfunctional alkylating agent
Biochem/physiol Actions
The unstable nitrogen-carbon groups alkylate with DNA which causes irreversible DNA damage. They stop tumor growth by crosslinking guanine nucleobases in DNA double-helix strands, directly attacking DNA. The DNA strands are unable to uncoil and separate which halts cell division.
Analysis Note
Solubility - freely soluble in water , in chloroform and in ethanol (96%)
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thio-TEPA
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)