Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 726,00 zł |
Informacje o tej pozycji
409,00 zł
Nazwa produktu
Trazodone hydrochloride, ≥99% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: soluble 23.3 mg/mL, methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless, 0.1 M HCl: soluble 7.4 mg/mL, DMSO: soluble, H2O: soluble, hazy, colorless
originator
Bristol-Myers Squibb
SMILES string
Cl[H].Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
InChI
1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H
InChI key
OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2C(3358), SLC6A4(6532)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (HPLC), powder | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: soluble 23.3 mg/mL, methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless, DMSO: soluble, 0.1 M HCl: soluble 7.4 mg/mL, H2O: soluble, hazy, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator Bristol-Myers Squibb | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2C(3358), SLC6A4(6532) | Gene Information - | Gene Information human ... HTR2A(3356), HTR2C(3358), SLC6A4(6532) | Gene Information human ... HTR2A(3356), HTR2C(3358), SLC6A4(6532) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trazodone hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?