Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 701,00 zł |
Informacje o tej pozycji
701,00 zł
material
PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 5627-TEF
size
115 mm
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Style #7, sharp, hooked, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel | description Style #7, sharp, hooked, anti-magnetic stainless steel | description Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent) | description Style #5, Fine needle-sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel |
| material PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel | material anti-magnetic stainless steel | material non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent) | material PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel |
| size 115 mm | size 115 mm | size 115 mm | size 110 mm |
| manufacturer/tradename Ted Pella 5627-TEF | manufacturer/tradename Ted Pella 507-NM | manufacturer/tradename Ted Pella 527 | manufacturer/tradename Ted Pella 5622-TEF |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?