Przejdź do
T6394
Timolol maleate salt
≥98% (TLC), β-adrenoceptor antagonist, powder
Synonim(y):
S-(−)-1-(t-Butylamino)-3-[(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]-2-propanol maleate salt, Timolol hydrogen maleate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
800,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H24N4O3S · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
248-111-5
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Timolol maleate salt, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D -5.4°, c = 4.9 in 1 M HCl(lit.)
color
white to off-white
mp
202-203 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
ε (extinction coefficient)
8,700 at 294 nm at 1 M
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
InChI key
WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
Gene Information
Application
Timolol maleate has been used as an adrenergic β-blocker for evaluating cardiovascular functions in mice5. It has also been used for evaluating the uptake of 86Rb+ in rat cardiomyocytes6.
Biochem/physiol Actions
Timolol maleate is a class II anti-arrhythmic agent that functions as a non-selective β-adrenoceptor antagonist, a vasodilator and an anti-glaucoma agent. Studies have reported that timolol maleate can be used for the treatment of infantile hemangioma (IH)7.
Features and Benefits
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Timolol maleate is soluble in ethanol and water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR25931667406T1450000
description
≥98% (TLC), powder
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
ethanol: soluble, H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
mp
202-203 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)