Przejdź do
T6513
Glyceryl trilinolenate
≥97% (TLC), liquid
Synonim(y):
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)), 1,2,3-Tri-(cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoyl)glycerol, 1,2,3-Trilinolenoylglycerol, Glycerol trilinolenate, Trilinolenin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
849,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C57H92O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
873.34
UNSPSC Code:
41141833
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-457-5
Beilstein/REAXYS Number:
1718706
MDL number:
849,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Linum usitatissimum oil
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.489
density
0.94 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C57H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-30,54H,4-6,13-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
UBEIMDKGOYBUKT-FLIQGJDUSA-N
Application
  • Quantitation of furan and methylfuran formed in different precursor systems by proton transfer reaction mass spectrometry.: The research quantifies furan and methylfuran production from various precursors using advanced mass spectrometry techniques. These insights are important for food safety and understanding the chemical reactions during food processing (Märk et al., 2006).
Packaging
Sealed ampule.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T71409637392860
description
≥97% (TLC), liquid
description
≥99%
description
analytical standard
description
≥97.0% (TLC)
biological source
Linum usitatissimum oil
biological source
plant (sunflower)
biological source
-
biological source
synthetic, plant
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥97.5% (TLC), ≥97.5% (GC)
assay
≥97.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid (or Viscous Liquid, performed at room temperature)
form
-
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)