Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.84
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
TRAM-34, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: 2 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cccn4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-15-8-7-14-20(21)22(25-17-9-16-24-25,18-10-3-1-4-11-18)19-12-5-2-6-13-19/h1-17H
InChI key
KBFUQFVFYYBHBT-UHFFFAOYSA-N
Application
TRAM-34 has been used to study its effect on the prevention of vascular restenosis after balloon angioplasty.
Biochem/physiol Actions
TRAM-34 is a potent inhibitor of the intermediate-conductance Ca2+-activated K+ channel.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
TRAM-34 is soluble in DMSO at 2 mg/ml. However, it is insoluble in water.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?