Przejdź do
T6764
Triprolidine hydrochloride
≥99%, H1 histamine receptor antagonist
Synonim(y):
(E)-2-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl]pyridine hydrochloride, trans-2-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl]pyridine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
206,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
731,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.85
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥99%
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Triprolidine hydrochloride, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
solubility
alcohol: soluble 1 in 1.5 of solvent, chloroform: soluble 1 in less than 1 of solvent, H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C=C1)=CC=C1/C(C2=NC=CC=C2)=C\CN3CCCC3.Cl
InChI
1S/C19H22N2.ClH/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;1H/b18-11+;
InChI key
WYUYEJNGHIOFOC-NWBUNABESA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
Triprolidine has been used as a H1 histaminergic inhibitor to study its effect on long-term potentiation (LTP) in tuberomammillary nucleus (TMN) neurons.
Biochem/physiol Actions
H1 histamine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Triprolidine hydrochloride is soluble in water at 50 mg/ml and yields a clear, colorless to yellow solution. It is also soluble in alcohol (1 in 1.5 of solvent) and chloroform (1 in less than 1 of solvent).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP347BP3461696007
USP
USP
1696007
Triprolidyna
description
≥99%
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
alcohol: soluble 1 in 1.5 of solvent, chloroform: soluble 1 in less than 1 of solvent, H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
-
Gene Information
-
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triprolidine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)