Przejdź do
T6950
Tizanidine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
1785,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9Cl2N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >20 mg/mL
originator
Acorda Therapeutics
SMILES string
Cl[H].Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
InChI
1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
InChI key
ZWUKMNZJRDGCTQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Tizanidine hydrochloride has been used for developing spectrophotometric methods for the validation of skeletal muscle relaxants.
Biochem/physiol Actions
α2-adrenoceptor agonist.
Tizanidine hydrochloride is known to function as a skeletal muscle relaxant that acts centrally. Furthermore, this relaxant functions at spinal and supraspinal levels to block excitatory interneurons. This drug is used for the symptomatic relief of spasticity and painful muscle spasms.
Features and Benefits
This compound was developed by Acorda Therapeutics. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Tizanidine hydrochloride is soluble in water at a concentration that is greater than 20 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1667905PHR3982T085
description
≥98% (HPLC), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pkg of 200 mg, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
500 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tizanidine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)