Przejdź do
T7204
Toremifene citrate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(Z)-2-(4-(4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy)-N,N-dimethylethanamine, Acapodene, Fareston, GTx 006, Z-Toremifene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
249,05 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28ClNO · C6H8O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
598.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
249,05 zł
Cena katalogowa293,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCOc1ccc(cc1)C(=C(\CCCl)c2ccccc2)\c3ccccc3
InChI
1S/C26H28ClNO.C6H8O7/c1-28(2)19-20-29-24-15-13-23(14-16-24)26(22-11-7-4-8-12-22)25(17-18-27)21-9-5-3-6-10-21;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-16H,17-20H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
InChI key
IWEQQRMGNVVKQW-OQKDUQJOSA-N
Gene Information
General description
Toremifene is a triphenylethylene derivative. It exhibits antitumor and antiestrogen effects. Toremifene has estrogen-agonist effects on blood lipids and endometrium.
Application
Toremifene citrate salt has been used:
  • in cell-based ELISA
  • as a positive control to detect its antiviral activity against Ebola virus (EBOV)
  • to treat MCF7 and T47D breast cancer cell lines
Biochem/physiol Actions
Toremifene citrate is an oral selective estrogen receptor modulator (SERM). It is used in advanced (metastatic) breast cancer and being evaluated for prevention of prostate cancer. Toremifene citrate is known to increase bone mineral density in prostate cancer patients undergoing androgen deprivation therapy†.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Toremifene citrate salt is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 10 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
579000Y0001892
description
≥98% (HPLC)
description
Tamoxifen is a potent synthetic anti-estrogenic agent.
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
water: sparingly soluble, methanol: 5 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)