Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 779,00 zł |
Informacje o tej pozycji
779,00 zł
material
opaque TPE
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
C-Flex 072-250-3
I.D. × O.D. × wall thickness
6.4 mm × 11.2 mm × 2.4 mm
size
50 ft
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 6.4 mm × 11.2 mm × 2.4 mm | description opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 0.8 mm × 2.4 mm × 0.8 mm | description opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 4.8 mm × 8.0 mm × 1.6 mm | description opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 3.2 mm × 6.4 mm × 1.6 mm |
| material opaque TPE | material opaque TPE | material opaque TPE | material opaque TPE |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| size 50 ft | size 50 ft | size 50 ft | size 50 ft |
| I.D. × O.D. × wall thickness 6.4 mm × 11.2 mm × 2.4 mm | I.D. × O.D. × wall thickness 0.8 mm × 2.4 mm × 0.8 mm | I.D. × O.D. × wall thickness 4.8 mm × 8.0 mm × 1.6 mm | I.D. × O.D. × wall thickness 3.2 mm × 6.4 mm × 1.6 mm |
| manufacturer/tradename C-Flex 072-250-3 | manufacturer/tradename C-Flex 072-031-1 | manufacturer/tradename C-Flex 072-188-2 | manufacturer/tradename C-Flex 072-125-2 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under C-Flex®laboratory tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?