Przejdź do
T7663
C-Flex®laboratory tubing
opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 4.8 mm × 8.0 mm × 1.6 mm
Synonim(y):
C flex tubing, Plastic tube, aseptic sealing and welding tube, pump tubing, thermoplastic tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
460,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
opaque TPE
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
C-Flex 072-188-2 
I.D. × O.D. × wall thickness
4.8 mm × 8.0 mm × 1.6 mm
size
50 ft
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7288T8413T7913
description
opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 4.8 mm × 8.0 mm × 1.6 mm
description
opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 6.4 mm × 11.2 mm × 2.4 mm
description
opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 0.8 mm × 2.4 mm × 0.8 mm
description
opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 3.2 mm × 6.4 mm × 1.6 mm
material
opaque TPE
material
opaque TPE
material
opaque TPE
material
opaque TPE
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
size
50 ft
size
50 ft
size
50 ft
size
50 ft
manufacturer/tradename
C-Flex 072-188-2 
manufacturer/tradename
C-Flex 072-250-3 
manufacturer/tradename
C-Flex 072-031-1   
manufacturer/tradename
C-Flex 072-125-2  
I.D. × O.D. × wall thickness
4.8 mm × 8.0 mm × 1.6 mm
I.D. × O.D. × wall thickness
6.4 mm × 11.2 mm × 2.4 mm
I.D. × O.D. × wall thickness
0.8 mm × 2.4 mm × 0.8 mm
I.D. × O.D. × wall thickness
3.2 mm × 6.4 mm × 1.6 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under C-Flex®laboratory tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)