Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 734,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł 1955,00 zł |
Informacje o tej pozycji
734,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
toxicology assay: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3
InChI key
GKCBAIGFKIBETG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| technique(s) toxicology assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetracaine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?