Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1410,00 zł
form
liquid
Quality Segment
storage condition
(Tightly closed)
concentration
1.0 M
color
colorless
pH
8.5±0.1
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for LC-MS, suitable for mass spectrometry
application(s)
diagnostic assay manufacturing
microbiology
sample preparation
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
InChI key
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Application
It has also been used:
- in trypsin digestion
- as a component of lysis buffer
- to adjust the pH of buffer for protein quantification
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M, pH 8.5±0.1 | description 1 M, suitable for HPLC, LiChropur™ | description volatile buffer, ~1.0 M in H2O | description volatile buffer, ~1.0 M in H2O |
| concentration 1.0 M | concentration 1 M | concentration ~1.0 M in H2O | concentration ~1.0 M in H2O, 1 M |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) advanced drug delivery |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage condition (Tightly closed) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylammonium bicarbonate buffer
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?