Przejdź do
T7580
TN-16
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[1-(Phenylamino)ethylidene]-5-(phenylmethyl)-2,4-pyrrolidinedione, NSC 239274
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.36
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥17 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(Nc1ccccc1)=C2\C(=O)NC(Cc3ccccc3)C2=O
InChI
1S/C19H18N2O2/c1-13(20-15-10-6-3-7-11-15)17-18(22)16(21-19(17)23)12-14-8-4-2-5-9-14/h2-11,16,20H,12H2,1H3,(H,21,23)/b17-13-
InChI key
KWSXUGYAGMSUTN-LGMDPLHJSA-N
Application
TN-16 has been used as a microtubule disrupting agent to study its effect on autophagic process in human and mouse mammary carcinoma cell lines .
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of microtubule assembly
TN-16 is a synthetic compound that blocks the assembly, and promotes the dissociation of microtubules. It can prevent the b-TrCP-mediated degradation of the transcription factor Gli2, leading to the up-regulation of BMP-2 and supporting a role for microtubule formation in the regulation of bone formation.
3-(l-anilinoethylidene)-5-benzylpyrrolidine-2,4-dione (TN-16), a tenuazonic acid derivative, is a synthetic antitumor agent which arrests mitosis of tumor cells at metaphase. It is a colchicine site binding agent and a powerful autophagy flux inhibitor that could be used as a conventional autophagy inhibitor with anti-cancer potential in pre-clinical trials.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)