Przejdź do
T7665
Tyrphostin 51
≥98%
Synonim(y):
2-Amino-1,1,3-tricyano-4-(3′,4′,5′-trihydroxyphenyl)butadiene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
706,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98%
Form:
powder
706,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
potency
0.8 μM IC50
solubility
DMSO: soluble 5 mg of Tyrphostin 51 in 0.1 ml of solvent, clear, orange to red
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(\C(=C\c1cc(O)c(O)c(O)c1)C#N)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C13H8N4O3/c14-4-8(12(17)9(5-15)6-16)1-7-2-10(18)13(20)11(19)3-7/h1-3,18-20H,17H2/b8-1+
InChI key
JKNOYWVMHPMBEL-UNXLUWIOSA-N
Gene Information
Application
Tyrphostin 51 has been used to study the inhibition of rat hepatic leptin 1.
Biochem/physiol Actions
EGFR tyrosine kinase inhibitor.
Tyrphostin 51 is a small molecule inhibitor of epidermal growth factor (EGF) receptor kinase function. This molecule associates with the substrate subsite of the protein tyrosine kinase (PTK) domain,.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
5 mg of Tyrphostin 51 is soluble in 0.1 ml of DMSO and yields a clear, orange to red solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7040T7165
description
≥98%
description
≥98%
description
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 5 mg of Tyrphostin 51 in 0.1 ml of solvent, clear, orange to red
solubility
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, yellow to brownish-yellow
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)