Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 241,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 786,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.15
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
205-508-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
112227
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy, 1 M NaOH: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
2-Thiouracil, ≥99%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy, 1 M NaOH: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow
SMILES string
O=C1NC(=S)NC=C1
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Thiouracil is a thio-derivative of uracil, a pyrimidine nucleobase.This antithyroid drug has less solubility in H2O & organic solvents.
Application
2-Thiouracil may be used:
- in the synthesis and characterization of silver colloid and film substrates and their applications in surface-enhanced Raman scattering (SERS)
- to study its electro-oxidation and determination at titanium dioxide (TiO2) nanoparticles-modified gold electrode
- to study the effect of methylation on the deactivation mechanism or the triplet-state dynamics of 2-thiouracil using time-resolved photoelectron spectroscopy
Biochem/physiol Actions
2-Thiouracil acts as an anticancer, antithyroid, and antiviral agent. 2-Thiouracil is a selective melanoma-seeker and competitive inhibitor of neuronal nitric oxide synthase. It also forms complexes with transition metals such as gold (Au), chromium (Cr), zinc (Zn), and silver (Ag).2-thiouracil can be incorporated into the tissue culture medium to inhibit virus replication or movement from infected to healthy tissues during chemotherapy.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Thiouracil
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?