Przejdź do
T7902
Thermolysin from Geobacillus stearothermophilus
powder, BioReagent, 30-350 units/mg protein (E1%/280), suitable for cell culture
Synonim(y):
Protease from Geobacillus stearothermophilus, Thermophilic-bacterial protease
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
757,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-973-4
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
30-350 units/mg protein (E1%/280)
Biological source:
Geobacillus stearothermophilus
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Geobacillus stearothermophilus
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
specific activity
30-350 units/mg protein (E1%/280)
mol wt
34.6 kDa
purified by
crystallization
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
storage temp.
−20°C
Application
A thermostable (thermophilic) extracellular metalloendopeptidase containing four calcium ions. Cofactors are zinc and calcium. Hydrolyzes protein bonds on the N-terminal side of hydrophobic amino acid residues. The pH optimum is 8.0 and the optimal temperature for activity is 70 °C. Considerably stable from pH 5 to 9.5. Thermolysin has a low cleavage specificity, therefore, it produces a number of short fragments that are suitable for sequencing. Preferential cleavage: X-cleavage-Y-Z where X=any amino acid; Y=Leu, Phe, Ile, Val, Met, Ala and Z is any amino acid other than Pro. Cleavage N-terminal to Leu is preferred over cleavage of N-terminal to Phe which is preferred over the others. Often used to do limited proteolysis for peptide mapping and studies of protein structure and conformational changes.
Physical form
lyophilized powder containing calcium and sodium acetate buffer salts
Other Notes
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1512
description
powder, BioReagent, 30-350 units/mg protein (E1%/280), suitable for cell culture
description
Type X, lyophilized powder, 30-350 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
30-350 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
30-350 units/mg protein (E1%/280)
technique(s)
single cell analysis: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
biological source
Geobacillus stearothermophilus
biological source
Geobacillus stearothermophilus
form
powder
form
lyophilized powder
mol wt
34.6 kDa
mol wt
34.6 kDa by amino acid sequence
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Narządy docelowe
Respiratory system
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What are the molar extinction coefficient and molecular weight of this product?
    1 answer
    1. This material has a molecular weight of 34.6 kDa. The molar extinction coefficient at 280 nm is approximately 6.11 × 10⁴ M⁻¹ cm⁻¹, calculated from the reported E¹%₂₈₀ value of 17.65 and a molecular weight of 34,600 g/mol.