Przejdź do
T8532
Triton™ X-100
suitable for electrophoresis
Synonim(y):
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numer CAS:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
aggregation number
100-155
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable, electrophoresis: suitable
color
APHA: ≤100
turbidity
≤5.0 NTU
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
solubility
water: soluble
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
13.5
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Application
Detergent used for isoelectric focusing (IEF) and two-dimensional electrophoresis. Concentrations between 1-4% (v/v) are typically used in an IEF gel. Also used for cell permeabilization and protein solubilization including high molecular mass proteins.
Biochem/physiol Actions
Widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions.
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton™ X-100
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
483.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
251 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)