Przejdź do
T8904
Thiabendazole
≥99%, powder
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
690,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.25
UNSPSC Code:
51453501
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-725-8
Beilstein/REAXYS Number:
611403
MDL number:
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMF: soluble 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi, parasites
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
InChI key
WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP2C9(1559)
General description
Chemical structure: imidazole
Application
Thiabendazole (TBZ) is a broad-spectrum antihelminthic and is used to treat parasitic infections in humans. It is used as an agricultural fungicide and as a food preservative. Thiabendazole has been used as a heavy metal chelating detoxification agent. It is used clinically to treat threadworm, cutaneous larva migrans, visceral larva migrans, and trichinosis.
Biochem/physiol Actions
Thiabendazole inhibits anaerobic respiration at the level of mitochondrial helminth-specific enzyme. It acts as a quinol-fumarate reductase (QFR) inhibitor in ,C. jejuni and H. pylori, blocking quinol oxidation to quinone. Thiabendazole suppresses egg and larval production and may inhibit the subsequent development of eggs and larvae which are passed in feces. A proposed route of biotransformation of thiabendazole is the CYP1A2-catalyzed hydroxylation to 5-hydroxythiabendazole, which is metabolized to glucuronide and sulfate conjugates.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place.Storage class (TRGS 510): Non Combustible Solids
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1259456841655000
description
≥99%, powder
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
PESTANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
antibiotic activity spectrum
fungi, parasites
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
DMF: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiabendazole
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
148-79-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Melito di Porto Salvo (RC) - Italy
    • Reviews 2
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Quality
    Perfect quality & purity. Good price and fast shipping
    Helpful?