Przejdź do
T8951
Tangeretin
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
4′,5,6,7,8-Pentamethoxyflavone, 5,6,7,8-Tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 53909, NSC 618905, Ponkanetin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.37
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-570-1
Beilstein/REAXYS Number:
351695
MDL number:
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
InChI
1S/C20H20O7/c1-22-12-8-6-11(7-9-12)14-10-13(21)15-16(23-2)18(24-3)20(26-5)19(25-4)17(15)27-14/h6-10H,1-5H3
InChI key
ULSUXBXHSYSGDT-UHFFFAOYSA-N
General description
Tangeretin is a polymethoxyflavone extracted primarily from the peels of citrus fruits like Citrus sinensis and Citrus reticulata.
Application
Tangeretin has been used as an antioxidant and antifungal agent to test its effects on ferroptosis inhibition, conidial development, and appressorium formation against Magnaporthe oryzae. It has also been used as a co-chemotherapeutics agent to study its cytotoxic effects in combination with 5-Fluorouracil (5-Fu) on WiDr colon cancer cells.
Biochem/physiol Actions
Tangeretin displays its anti-cancer effects by modulating different pathways in several cancer types in both in-vitro and in-vivo studies. It also exerts antioxidant, anti-inflammatory, and estrogenic properties.
Tangeretin is a flavonoid found in the peel of citrus fruits where it most likely provides natural resistance to fungi. Tangeretin has been shown to counteract tumor promoter-induced inhibition of intercellular communication and to inhibit cell proliferation in several cancer lines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89803SML361088787
Tangeretin phyproof® Reference Substance
PHL89803
Tangeretin
Zingerone analytical standard
Supelco
88787
Zingerone
description
≥95% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95% (HPLC)
description
analytical standard
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tangeretin
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)