Przejdź do
T9034
Taurocholic acid sodium salt hydrate
BioXtra, ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
2-[(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl)amino]ethanesulfonic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide, Sodium taurocholate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H44NNaO7S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.68 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
205-653-7
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
description
anionic
product line
BioXtra
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 2100
aggregation number
4
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
CMC
3-11 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 0.2 M, clear, colorless to faintly yellow
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.1%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
detection
functional group
sulfonic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
Application
Anionic detergent used for protein solubilization.
Taurocholic acid, a bile acid, may be used in studies of the physiological effects of bile salts on intestinal function and bacterial flora development.
Biochem/physiol Actions
Non-sulfated bile salt, physiological transport substrate for the bile salt export pump/sister of Pgp (BSEP/spgp), Na(+)/taurocholate cotransporter (NTCP) and MRP3 into the hepatic carnalicular.
Non-sulfated bile salt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T400986339580217
description
BioXtra, ≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥97.0% (TLC)
description
Detergent useful for the solubilization of lipids and membrane-bound proteins. Aggregation number: 4.
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
aggregation number
4
aggregation number
4
aggregation number
-
aggregation number
4
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%, chloride (Cl-): ≤0.05%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)