Przejdź do
T9281
N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥99.0%
Synonim(y):
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TEMED, TMEDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
842,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-744-6
Beilstein/REAXYS Number:
1732991
MDL number:
Assay:
≥99.0%
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
expl. lim.
9.08 %
technique(s)
electrophoresis: suitable
refractive index
n20/D 1.4179 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
General description
TEMED (N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine) is molecule which allows rapid polymerization of polyacrylamide gels. In the presence of ammonium persulfate, TEMED is responsible for the formation of free radicals from persulfate, thereby initiating the acrylamide polymerization process. However, excess concentration of TEMED can result in abnormal separation patterns.
Application
TEMED (N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine) has been used for the preparation of acrylamide hydrogels and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels.
Analysis Note
Tested as a catalyst for PAGE.
Disclaimer
Handle and store under inert gas, air and moisture sensitive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T225001A00400T7024
description
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥99.0%
description
ReagentPlus®, 99%
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
BioReagent, Molecular Biology, ≥99% (GC)
assay
≥99.0%
assay
99%
assay
-
assay
≥99% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
density
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4179 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4179 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4179 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4179 (lit.)
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
61.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-18-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review