Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 843,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3430,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
843,00 zł
Nazwa produktu
Trypsin inhibitor from Phaseolus limensis (lima bean), Type II-L, crude powder
biological source
Phaseolus limensis (lima bean)
Quality Segment
type
Type II-L
form
crude powder
mol wt
9 kDa
input
plant, fungi and insect sample(s)
solubility
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- in the inhibition of trypsin in human plasma
- in the termination of proteolytic digestion in rabbit skeletal muscles
- in the inhibition of salivary glands enzyme extract from Lygus lineolaris
- in the inhibition of proteolytic activity in Agave tequilana enzyme extract
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type II-L, crude powder | description lyophilized powder | description lyophilized powder | description BioUltra, lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE) |
| biological source Phaseolus limensis (lima bean) | biological source Glycine max (soybean) | biological source Glycine max (soybean) | biological source Glycine max (soybean) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form crude powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| solubility 0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL | solubility water: 10 mg/mL, phosphate buffer: 10 mg/mL, serum-free medium: soluble, balanced salt solution: 1 mg/mL, concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow | solubility soluble, H2O: >10 mg/mL, phosphate buffer: >10 mg/mL (hazy above 10 mg/ml) | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 9 kDa | mol wt 20,100 Da | mol wt 20.1 kDa | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin inhibitor from Phaseolus limensis (lima bean)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?