Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 471,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
471,00 zł
Nazwa produktu
Terfenadine,
Quality Segment
solubility
chloroform: soluble 250 mg plus 5 ml of solvent, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow, H2O: soluble 0.01 mg/mL at 30 °C, 1 M HCl: soluble 0.12 mg/mL at 30 °C, hexane: soluble 0.34 mg/mL at 30 °C, 0.1 M tartaric acid: soluble 0.45 mg/mL, 0.1 M citric acid: soluble 1.1 mg/mL, methanol: soluble 37.5 mg/mL at 30 °C, ethanol: soluble in salt form 37.8 mg/mL at 30 °C
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3
InChI key
GUGOEEXESWIERI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP2C8(1558), CYP3A4(1576), HRH1(3269), IL4(3565), IL5(3567), KCNH1(3756), KCNH2(3757)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
rat ... Hrh1(24448)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility hexane: soluble 0.34 mg/mL at 30 °C, ethanol: soluble in salt form 37.8 mg/mL at 30 °C, H2O: soluble 0.01 mg/mL at 30 °C, 0.1 M citric acid: soluble 1.1 mg/mL, chloroform: soluble 250 mg plus 5 ml of solvent, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow, 1 M HCl: soluble 0.12 mg/mL at 30 °C, methanol: soluble 37.5 mg/mL at 30 °C, 0.1 M tartaric acid: soluble 0.45 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... ABCB1(5243), CYP2C8(1558), CYP3A4(1576), HRH1(3269), IL4(3565), IL5(3567), KCNH1(3756), KCNH2(3757) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information - |
| originator Sanofi Aventis | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terfenadine
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?