Przejdź do
TOX2
In Vitro Toxicology Assay Kit, XTT based
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
Usage:
 kit sufficient for 1,000 tests
Storage temp.:
−20°C
Detection method:
colorimetric
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
usage
 kit sufficient for 1,000 tests
packaging
pkg of 1 kit
storage condition
dry at room temperature
λmax
450 nm
application(s)
cell analysis
detection
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
Application
For spectrophotometric measurement of cell viability by mitochodrial dehydrogenase. Absorbance of converted dye is measured at a wavelength of 450 nm.
Biochem/physiol Actions
Conversion of XTT to a water-soluble colored formazan derivative.
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Self-react. C
supp_hazards
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)