Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 210,00 zł |
600 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 407,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160703
Technique(s):
tissue processing: suitable
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
tissue processing: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
PEG-Link is comprised of polyethylene glycol and thiol (SH) groups at each end. The thiol groups form stable thioether bond with thiol-reactive groups of the polymers (Mal-PVA, Mal-Dextran, SG-PVA and SG-Dextran), which results in stable hydrogel. The matrix metalloproteases secreted by cells cannot cleave PEG crosslinker.
Application
TRUEPEG is used to crosslink PVA and dextran polymers to generate stable hydrogel.
Features and Benefits
Non-MMP degradable.
Other Notes
TRUEPEG contains PEG non cell-degradable crosslinker lyophilized and water.
Disclaimer
Avoid prolong exposure of PEG non cell-degradable crosslinker to air.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PEG non cell-degradable crosslinker | description Modifed for slow gelling (SLO-PVA) | description Modified for slow gelling (SLO-DEXTRAN), allow cell recovery | description Modified for fast gelling (FAST-DEXTRAN),allow cell recovery |
| technique(s) tissue processing: suitable | technique(s) cell attachment: suitable | technique(s) cell attachment: suitable | technique(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueGel3D Crosslinker
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?