Przejdź do
TRUEPVAS
TrueGel3D Polymer
Modifed for slow gelling (SLO-PVA)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
170 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
987,00 zł
838,95 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160703
Biological source:
synthetic
Technique(s):
cell attachment: suitable
838,95 zł
Cena katalogowa987,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
technique(s)
cell attachment: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
PVA polymers are functionalized with thiol-reactive groups, which react at a slower rate with thiol groups of crosslinkers (CD/PEG crosslinkers) to form stable hydrogels. The slow gelation kinetics allows enough time to conveniently manipulate the solution before the onset of homogenous gel formation. The thioglycerol is used to maintain hydrogel strength and also as a control to compare cellular behavior in peptide-modified versus unmodified hydrogels.
Application
SLO-PVA polymer is used with crosslinkers (CD/PEG crosslinkers) to establish stable hydrogels
Features and Benefits
  • Contains synthetic polymer (PVA) functionalized with thiol reactive groups for slow gelation
  • Non degradable polymer
Other Notes
TRUEPVAS contains SLO-PVA solution in phosphate buffer, TrueGel3D thioglycerol and water
Disclaimer
Avoid frequent freeze-thaw cycles and store SLO-PVA in small portions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TRUEDEXSTRUEPVAFTRUERGD
description
Modifed for slow gelling (SLO-PVA)
description
Modified for slow gelling (SLO-DEXTRAN), allow cell recovery
description
modified for fast gelling (FAST-PVA)
description
Integrin Adhesion Peptide
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
technique(s)
cell attachment: suitable
technique(s)
cell attachment: suitable
technique(s)
cell attachment: suitable
technique(s)
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueGel3D Polymer
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)