Przejdź do
TT0010
Trypsin Spin Columns
Utilizes TPCK-treated porcine trypsin immobilized on a 20 µm silica support, ensuring minimal chymotryptic activity, suitable for mass spectrometry
Synonim(y):
Immobilized TPCK- treated Trypsin, Immobilized Trypsin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.56
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Trypsin Spin Columns,
Quality Segment
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Enjoy all of the advantages of Proteomics Grade Trypsin in a 15-minute digestion. A staple of MS sample preparation, efficient tryptic digestion is essential to successful proteomic analyses. While traditional digests require up to 18 hours, the same digest can be accomplished in only 15 minutes using the Trypsin Spin Column, Proteomics Grade.
This ultra-micro spin column contains highly purified, TPCK-treated porcine trypsin immobilized on a spherical 20 micron silica support, chemically modified to minimize non-specific adsorption. This product is ideal for rapid protein digestion of small volumes (100 μl or less). Eluted peptides are ready for MS analysis, and require no additional clean-up.
Features and Benefits
Discover the advantages for yourself!
  • 15 minute digestion
  • Ideal for 10 to 100 μg of protein sample
  • Minimal chymotryptic activity
  • No additional clean-up required
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMS0004PP0100T2600000
vibrant-m
T2600000
Trypsin
description
-
description
recombinant, expressed in Pichia pastoris, Proteomics Grade, liquid
description
-
description
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)