Przejdź do
U0631
Urea
BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyldiamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
447,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
742,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-315-5
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
98.5-101.5%
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
98.5-101.5%
form
powder, crystals or pellets
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.06 at 260 nm at 5 M, ≤0.06 at 280 nm at 5 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U4884PHR1406RDD034
Urea BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Sigma-Aldrich
U0631
Urea
Urea meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
U4884
Urea
Urea Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1406
Urea
description
BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
description
meets USP testing specifications
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
free-flowing, Redi-Dri™, Bioreagent, ≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
98.5-101.5%
assay
98.0-102.0%
assay
-
assay
≥98%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
solubility
H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
form
powder, crystals or pellets
form
solid
form
-
form
-
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?