Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 526,00 zł 447,10 zł |
Informacje o tej pozycji
447,10 zł
Cena katalogowa526,00 złZaoszczędź 15%form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 0.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 3.8 mg/mL
SMILES string
Cl[H].COc1ccccc1N2CCN(CCCNC3=C(C)C(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2
InChI
1S/C21H31N5O3.ClH/c1-16-19(23(2)21(28)24(3)20(16)27)22-10-7-11-25-12-14-26(15-13-25)17-8-5-6-9-18(17)29-4;/h5-6,8-9,22H,7,10-15H2,1-4H3;1H
InChI key
WAZDYFHTLYHMKO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description solid | description - | description powder |
| form solid | form solid | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 0.1 M HCl: 3.8 mg/mL, H2O: 0.4 mg/mL | solubility H2O: >35 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white | color white | color - | color - |
| Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?