Przejdź do
U3510
Universal Antibody Dilution Buffer, Ready-To-Use, with BSA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
531,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352107
531,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
pH
7.3-7.7
Quality Segment
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
General description
Ready-to-use buffer for dilution of antibodies in all immunoassays. This buffer contains immunoglobulin free BSA and does not contain phosphate, sodium azide or mercury preservatives. It can be used for dilution of all antibodies, including peroxidase conjugates and antibodies to phosphoproteins. Not suitable for dilution of antibodies to S100 proteins.
Application
For dilution of primary or secondary antibodies. The diluted antibodies can be stored at 2-8 °C for several weeks.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U3635SAB3700166SAB3701083
description
-
description
-
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
pH
7.3-7.7
pH
7.3-7.5
pH
-
pH
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How are the Universal Antibody Dilution Buffers, Products U3635 and U3510, to be used?
    1 answer
    1. The dilution buffer can be used with either primary or secondary antibodies. It is "ready-to-use"; that is, the dilution buffer itself does not need to be further diluted before use.Dilute the antibody as recommended in the antibody manufacturer's protocol. Generally, antibodies that have been diluted with Product U3635/U3510 can be stored refrigerated at 2-8°C for several weeks.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.