Przejdź do
U4002
Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type IX, powder, 50,000-100,000 units/g solid
Synonim(y):
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
467,00 zł
100000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
500000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4440,00 zł
1000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-656-0
NACRES:
NA.54
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
50,000-100,000 units/g solid
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type IX
Quality Segment
form
powder
specific activity
50,000-100,000 units/g solid
mol wt
~544620 Da
storage temp.
2-8°C
General description
Subunit molecular weight: ~90,770
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Urease (Ure) enzyme is present in the cytosol. It is active at acidic pH and is expressed at 28°C. Urease binds to nickel and is present in archaea, bacteria, unicellular eukaryotes and plants. Jack bean urease was the first enzyme to be crystallized and the first enzyme found to contain nickel. It is a multi-subunit enzyme, consisting of 91 kDa subunits in three protein forms.
Application
Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean) has been used: to spike urine samples to determine the hydrolysis rate of urea in pure urine It has also been used to study the inhibitory action of polyhalogenated benzo- and naphthoquinones on Bacillus pasteurii and Canavalia ensiformis.
Biochem/physiol Actions
In Canavalia ensiformis (Jack Bean), urease facilitates the conversion of L-canavanine to canaline.
Urease is involved in purine metabolism and the urea cycle. It hydrolyze urea to produce ammonia and carbon dioxide.
Other Notes
One micromolar unit will liberate 1.0 μmole of NH3 from urea per min at pH 7.0 at 25 °C. It is equivalent to 1.0 I.U. or 0.054 Sumner unit (1.0 mg ammonia nitrogen in 5 minutes at pH 7.0 at 20 °C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U0251U7752U1500
description
Type IX, powder, 50,000-100,000 units/g solid
description
Type C-3, powder, ≥600,000 units/g solid
description
-
description
Type III, powder, 15,000-50,000 units/g solid
specific activity
50,000-100,000 units/g solid
specific activity
≥600,000 units/g solid
specific activity
-
specific activity
15,000-50,000 units/g solid
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
~544620 Da
mol wt
~544620 Da
mol wt
hexamer 545 kDa, trimer ~272 kDa
mol wt
~544620 Da
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
type
Type IX
type
Type C-3
type
-
type
Type III
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Hi there I was wondering what Type IX means and how many grams are there in the 20 kU one?
    1 answer
    1. The 'type' is a historical designation used to differentiate the various Urease products and generally indicates a specific method of isolation and/or purification.  The Type IX undergoes dialysis against deionized water prior to lyophilization.  The process is EDTA-free, but may leave traces of potassium phosphate buffer salts.  This item has an activity range of 50000 - 100000 units per gram solid. The mass of the 20KU option may vary from 200 mg – 400 mg per vial.  The lot specific activity is published in the Certificate of Analysis.
      Helpful?
  2. Good morning, I would like to know what the difference is between the different types of urease, since some are type III, type IX, type C-III.
    1 answer
    1. The type designations for urease products are not indications of particular isoforms. They are internal codes that refer to the chronological order of the products' market entry and manufacturing processes. The manufacturing processes are proprietary. However, the major differences between the urease products are their specifications for specific activity. Please access the 'Specification Sheet' and 'Sample Certificate of Analysis' for each individual product via its corresponding website.
      Helpful?
  3. Hi there I was wondering what Type IX means and how many grams are there in the 20 kU one?
    1 answer
    1. The 'type' is a historical designation used to differentiate various Urease products. Each lot has a specific activity of 50,000 - 100,000 units per gram solid. Therefore, the mass of the 20 kU option can vary between 0.2 g and 0.4 g. The lot-specific certificate of analysis will provide the specific activity.