The dimensions of this product are as follows:
Closed cassette 28.5 ±0.3 mm x 40.72 ±0.25 mm
Open cassette 28.5 ±0.3 mm x 82 ±0.3
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 case | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41116124
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóccolor
white
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
General description
Histology processing/embedding cassettes made of acetal polymer. These cassettes keep specimens safely submerged in liquid and are resistant to histological solvents. The one-piece lid snaps apart and conveniently locks into the cassette base, ensuring specimen safety. A line of cassette colors are available to fit your needs and preference. A large 30° anterior writing area is available for your convenience. Not suitable for automated printers.
Application
Kompatybilny z drukarkami Leica i Sakura.
Preparation Note
Case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Legal Information
Unisette is a trademark of Simport
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description white | description white |
| application(s) hematology | application(s) hematology |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| color white | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under UNISETTE™ Kasety do przetwarzania/osadzania tkanek
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
what size are these cassettes?