Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 x 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 301,00 zł |
Informacje o tej pozycji
301,00 zł
form
powder
Quality Segment
concentration
8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)
solubility
H2O: soluble (1 vial plus 16 mL)
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Urea has been used for protein sample preparation for reverse-phase nanospray liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water) | description Molecular Biology Grade, End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent. | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description meets USP testing specifications |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble (1 vial plus 16 mL) | solubility water: soluble | solubility - | solubility H2O: soluble 480 g/L at 20 °C |
| form powder | form solid | form - | form solid |
| concentration 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water) | concentration - | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?