Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 904,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
904,00 zł
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder or crystals
technique(s)
electrophoresis: suitable, protein electrophoresis: suitable
impurities
≤0.005% Ammonia
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm
absorption
≤0.06 at 260 at 5 M, ≤0.06 at 280 at 5 M
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for electrophoresis | description meets USP testing specifications | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description free-flowing, Redi-Dri™, Bioreagent, ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| technique(s) protein electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| assay ≥98% | assay 98.0-102.0% | assay - | assay ≥98% |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: soluble 480 g/L at 20 °C | solubility - | solubility - |
| form powder or crystals | form solid | form - | form - |
| cation traces Pb: ≤5 ppm, Fe: ≤5 ppm | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?