Przejdź do
U6875
Uridine 5′-triphosphate tris salt
≥90%, P2Y receptor agonist
Synonim(y):
UTP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
776,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15N2O15P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.14
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥90%
776,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Uridine 5′-triphosphate tris salt, Type VI, ≥90%
type
Type VI
Quality Segment
assay
≥90%
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.C4H11NO3/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);6-8H,1-3,5H2/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1
InChI key
NHMNWWVJZZPKSL-IAIGYFSYSA-N
Application
Uridine 5′-triphosphate tris salt has been used:
  • to investigate its activation potential on the purinergic P2Y2 Receptor in THP1 monocytes
  • as a component of non-radioactive nucleoside triphosphate solution used in in vitro RNA polymerase assay
  • as a P2Y2 agonist in human embryonic kidney cells (HEK293T) in dynamic mass redistribution (DMR) assays
UTP has been used to study intracellular Ca2+ concentration in alveolar type II (AT2) cells. UTP has also been used as a phosphate donor for in vitro kinase assays using deoxycytidine kinase (DCK) or whole cell lysates.
Biochem/physiol Actions
P2Y receptor agonist.
Uridine 5′-triphosphate (UTP) is synthesized from uridine 5′-diphosphate (UDP) in the presence of the enzyme nucleoside diphosphate kinase (NDPK). Plant cells have high uridine as UTP. UTP on amination results in the generation of CTP and is catalysed by enzyme CTP synthetase. UTP acts on the purinergic (P2Y2) receptor and mediates smooth muscle cells (SMCs) mitogenic activation. It also modulates osteopontin expression in SMCs. UTP is a sputum inducer and a promising candidate for assessing the inflammation in respiratory airway.
Preparation Note
Uridine 5′-triphosphate (UTP) tris salt is soluble in water at 50 mg/ml and yields a clear, colorless solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U6750U662594370
description
Type VI, ≥90%
description
Type IV, ≥93.0% (HPLC)
description
from yeast, Type III, ≥96%
description
≥80%
assay
≥90%
assay
≥93.0% (HPLC)
assay
≥96%
assay
≥80%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 25 mg of UTP in 0.5 ml of solvent, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
type
Type VI
type
Type IV
type
Type III
type
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)