Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-012-8
MDL number:
Form:
crystals
form
crystals
Quality Segment
color
off-white
mp
115-118 °C, 135-137 °C
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)
InChI key
GMHKMTDVRCWUDX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
CYP2B6 and CYP2C19 substrate; anticonvulsive, antiepileptic.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
(±)-Mephenytoin is soluble in DMSO.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?