Przejdź do
UC180
(S)-(+)-Nirvanol
Synonim(y):
(S)-(+)-5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (S)-(+)-5-Ethyl-5-phenylhydantoin
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Form:
solid
form
solid
Quality Segment
color
off-white
solubility
DMF: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@]1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(14)12-10(15)13-11/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,13,14,15)/t11-/m0/s1
InChI key
UDTWZFJEMMUFLC-NSHDSACASA-N
Biochem/physiol Actions
CYP2B6 metabolite of (R)-(-)-mephenytoin; anticonvulsant; hypnotic.
5-ethyl-5-phenylhydantoin (EPH) is a long-acting sedative. It is implicated to favor hepatocellular and thyroid follicular cell tumor progression.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
Nirvanol is soluble in DMF.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)