Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C15H23NO2/c1-16(2)11-13-6-3-4-9-15(13,18)12-7-5-8-14(17)10-12/h5,7-8,10,13,17-18H,3-4,6,9,11H2,1-2H3/t13-,15+/m1/s1
InChI key
UWJUQVWARXYRCG-HIFRSBDPSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Metabolite of tramadol
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?