Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160701
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
ready-to-use solution
quality
Protein Mass Spectrometry Calibration Standard
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Universal Proteomics Standard 3 (UPS3) to mieszanina 8 białek niepochodzących od człowieka o 4 rzędach wielkości. Ma on być użyteczny jako ilościowy wzorzec odniesienia dla próbek zawierających ludzkie białka i analizowanych za pomocą spektrometrii mas. Białka zostały sprawdzone pod kątem ograniczonej homologii z białkami ludzkimi in silico i przetestowane za pomocą mapowania peptydowego, aby zapewnić niewielką lub żadną interferencję z próbkami ludzkimi.
Sekwencja białek (FASTA)
Sekwencja białek (FASTA)
Application
Kwantyfikacja proteomiczna
Features and Benefits
W celu ułatwienia standaryzacji, optymalizacji i udostępniania danych/protokołów do analizy próbek białek ludzkich, opracowaliśmy nowy standard:
.
.
- Niedrogi, do rutynowego użytku
- Brak homologii peptydów z próbkami ludzkimi
- Zminimalizowane przenoszenie między seriami
Other Notes
This product is comprised of the following: Each vial contains eight non-human, lyophilized proteins ranging from 100 picomoles to 0.1 picomoles. Total protein content is ~8 μg as determined by UV.
Disclaimer
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie stosować do leków, w gospodarstwie domowym ani do innych celów. Informacje na temat zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem znajdują się w karcie charakterystyki.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description Protein Mass Spectrometry Calibration Standard | description Protein Mass Spectrometry Calibration Standard |
| form ready-to-use solution | form ready-to-use solution |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable |
| quality Protein Mass Spectrometry Calibration Standard | quality Protein Mass Spectrometry Calibration Standard |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?