Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H38N6O5 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
551.51
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C23H38N6O5.2ClH/c1-14(2)13-19(28-23(32)20(25)15(3)4)22(31)27-18(7-5-6-12-24)21(30)26-16-8-10-17(11-9-16)29(33)34;;/h8-11,14-15,18-20H,5-7,12-13,24-25H2,1-4H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32);2*1H/t18-,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
VESQMNNSPPEOSZ-ZLARAOTRSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?