Przejdź do
V105
S(−)-Verapamil hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H38N2O4 · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.06 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
253-132-8
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
6830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]22/D −6.1°, c = 0.1 in ethanol(lit.)
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
H2O: >30 mg/mL, ethanol: soluble
SMILES string
O.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC[C@](C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH.H2O/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H;1H2/t27-;;/m0../s1
InChI key
ICKXRKHJKXMFLR-LPCSYZHESA-N
Biochem/physiol Actions
Active enantiomer of (±)-verapamil. Ca2+ channel (L-type) modulator; adrenoceptor antagonist; cardiac depressant.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1044UC430B2640
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: >30 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: 4 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
storage condition
protect from light, desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)